Documentos clave
Z247324
Coors Buchner funnel
capacity 120 mL
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 121,00
US$ 121,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 121,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
eCl@ss:
32119214
NACRES:
NB.43
US$ 121,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
descripción
For Filter Paper Diameter (mm): 70
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Coorstek 66242
Altura
130 mm
capacidad
120 mL
placa diám.
83 mm
diámetro
60 mm, perforated
Categorías relacionadas
Descripción general
Coors Buchner funnel is a fixed perforated porcelain plate. It is glazed inside and out except for rim.
Aplicación
The Coors porcelain funnel has been used to promote filtration and channel flow.
Información legal
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)