Documentos clave
SYNF351430M
Synthware fritted filter tube with glass stopcocks
joint: ST/NS 14/20, disc O.D. 30 mm, porosity: medium
Sinónimos:
Synthware F351430M, Filter tubes with fritted disc
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 254,00
US$ 254,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 254,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
US$ 254,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Materiales
colorless tube
glass tube
Junta
joint: ST/NS14/20
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F351430M
disco D.E.
30 mm
Descripción general
With two 2 mm glass stopcocks having constant pressure retention devices.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)