Documentos clave
1.09057
Supelco
Disolución de ácido clorhídrico
c(HCl) = 1 mol/l (1 N), reag. Ph. Eur., reag. USP, ready-to-use volumetric solution for titration, Titriplex®
Sinónimos:
Ácido clorhídrico solution, Cloruro de hidrógeno solution
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
36.46
MDL number:
UNSPSC Code:
12352301
NACRES:
NA.21
Nombre del producto
Disolución de ácido clorhídrico, c(HCl) = 1 mol/l (1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur., reag. USP
agency
reag. Ph. Eur.
reag. USP
Quality Level
product line
Titripur®
form
liquid
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
packaging
Titripac® of
concentration
1 M
technique(s)
titration: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Investigación sobre la síntesis de fosfato de zinc-amonio utilizando lodos galvánicos residuales como fuente de zinc: se explora la síntesis de fosfato de zinc-amonio a partir de lodos galvánicos residuales. Se utiliza la disolución de ácido clorhídrico en el proceso de extracción, demostrando su eficacia en la recuperación de metales valiosos de los residuos industriales (Morgovan et al., 2024).
  • Inhibición de la corrosión del acero dulce en disolución de ácido clorhídrico por el medicamento ampicilina caducado: se investiga el uso de la ampicilina caducada como inhibidor de la corrosión del acero dulce en disoluciones de ácido clorhídrico. El estudio pone de manifiesto una nueva aplicación para los productos farmacéuticos caducados en la mitigación de la corrosión en ambientes ácidos (Alamry et al., 2023).
  • Sensor de conductividad sin contacto que utiliza papel húmedo como absorbente para la detección in situ del gas de dióxido de carbono generado: se comenta un sensor de conductividad sin contacto para detectar gas CO2, utilizando disoluciones de ácido clorhídrico para generar el gas destinado a calibración y análisis. El método ofrece un enfoque simple y eficiente para la vigilancia medioambiental (Sonsa-Ard et al., 2020).
  • Plasma inducido por microondas con espectrometría de emisión óptica (MIP-OES) en la determinación de 23 elementos en muestras geológicas: en este artículo se detalla la aplicación de la espectrometría de emisión óptica de plasma inducido por microondas para el análisis elemental en muestras geológicas. La disolución de ácido clorhídrico se utiliza en el proceso de preparación de la muestra para garantizar una extracción precisa y eficiente de los elementos (Niedzielski et al., 2015).
Features and Benefits
Acreditación:
Esta disolución volumétrica es analizada por nuestro laboratorio de calibración D-K-15185-01-00, acreditado según la DIN EN ISO/IEC 17025, para el análisis de concentraciones de cantidad de sustancia en disoluciones volumétricas por DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - Organismo Nacional de Acreditación Alemán). El certificado de acreditación puede encontrarse en www.sigmalaldrich.com/ISO17025
Packaging
Los números de referencia (SKU)-tamaño de envase que acaban en «3» son SmartChemicals con una etiqueta RFID para la transferencia perfecta de datos al instrumento, por ejemplo, xxxxxx1003 o xxxxxxx 4003. Más información en www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Sistema de envasado Titripac® - todos los números de referencia (SKU)-tamaño de envase que acaban en« 4000, 4003, 9010, 9013» - más información en www.sigmaaldrich.com/Titripac
Linkage
Sustituye a: HX0603D; HX0603D-8
Analysis Note
Forma líquida
Concentración de cantidad de sustancia 0,995 - 1,005 mol/l.
Incertidumbre de la medición ± 0,003 mol/l.
Compatibilidad con los SRM del NIST
La concentración se determina mediante valoración volumétrica y se refiere a 20 °C.
La concentración de cantidad de sustancia de esta disolución volumétrica es compatible con el material de referencia patrón primario (SRM) del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Gaithersburg, EE.UU. (tris(hidroximetil)aminometano SRM 723 del NIST) mediante el patrón volumétrico tris(hidroximetil)aminometano (referencia 1.02408), material de referencia certificado según ISO 17034, analizado por nuestro laboratorio de calibración acreditado de Merck KGaA, Darmstadt, Alemania, según DIN EN ISO/IEC 17025. La incertidumbre se expresa como incertidumbre expandida de la medición con un factor de cobertura k = 2 que cubre un nivel de confianza del 95 %.
Nota: El título es un factor de corrección para variaciones de la disolución volumétrica, el equipo de valoración, la temperatura y otras condiciones de laboratorio. Para la obtención de resultados de valoración correctos se recomienda determinar un valor con el equipo específico del laboratorio y en condiciones específicas de laboratorio directamente después de la apertura de una nueva botella y a intervalos de tiempo regulares.
Legal Information
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Storage Class
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Artículos
Application Note: Peroxidase in vegetables – Visual determination after conversion of a specific substrate.
LC/LC-MS method identifies 8 aminoglycosides in pork using Discovery® DSC-18 SPE and Ascentis® Express C18 UHPLC, per Chinese standards.
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.
Protocolos
Photometric determination of ammonium ions in organic fertilizers by indophenol blue method using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Photometric determination of ammonium ions in mineral fertilizer samples by indophenol blue method using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
A complete workflow for the intact and middle-up mass analysis of reduced and non-reduced monoclonal antibodies based on SEC-MS with sample preparation by protein-A affinity clean-up.
Contenido relacionado
Mediante la valoración de Karl Fischer se determina el contenido de agua en materias primas y productos, un método analítico muy utilizado.
Karl Fischer titration determines water content in raw materials and products, a widely used analytical method.