Merck
W343005
Sigma-Aldrich
4-Hexen-1-ol
≥96%, predominantly trans, FG
Sinónimos:
4-Hexen-1-ol, predominantly trans
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH=CH(CH2)3OH
Número de CAS:
Peso molecular:
100.16
Número de FEMA:
3430
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
2295
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
2.074
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensayo
≥96%
índice de refracción
n20/D 1.439 (lit.)
bp
159-160 °C (lit.)
densidad
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
green; musty; herbaceous; tomato
cadena SMILES
C\C=C\CCCO
InChI
1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h2-3,7H,4-6H2,1H3/b3-2+
Clave InChI
VTIODUHBZHNXFP-NSCUHMNNSA-N
Descripción general
4-Hexen-1-ol is a volatile flavor alcohol that is reported to occur in banana.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
141.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
61 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Penicillin acylase-mediated synthesis of 2-acetyl-1-pyrroline and of 2-propionyl-1-pyrroline, key roast-smelling odorants in food. Inclusion complexes with ?-cyclodextrin and their NMR and MS characterization.
Favino TF, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 61(25), 8975-8979 (1996)