Merck
237604
Sigma-Aldrich
4-Hexen-1-ol, predominantly trans
97%
Sinónimos:
(4E)-4-Hexen-1-ol, (E)-4-Hexen-1-ol, trans-4-Hexen-1-ol, trans-4-Hexenol
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH=CH(CH2)3OH
Número de CAS:
Peso molecular:
100.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.439 (lit.)
bp
159-160 °C (lit.)
densidad
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
C\C=C\CCCO
InChI
1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h2-3,7H,4-6H2,1H3/b3-2+
Clave InChI
VTIODUHBZHNXFP-NSCUHMNNSA-N
Descripción general
4-Hexen-1-ol on reaction with NaIO4/NaHSO3 reagent yields 2-(1-iodoethyl)tetrahydrofuran[1].
Aplicación
4-Hexen-1-ol has been employed in the preparation of hex-4-enals[2].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
141.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
61 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)