224707
cis-2-Hexen-1-ol
95%
Productos recomendados
densidad de vapor
>1 (vs air)
Ensayo
95%
índice de refracción
n20/D 1.441 (lit.)
bp
166 °C (lit.)
densidad
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
[H]\C(CO)=C(/[H])CCC
InChI
1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h4-5,7H,2-3,6H2,1H3/b5-4-
Clave InChI
ZCHHRLHTBGRGOT-PLNGDYQASA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
138.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
59.4 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?