Merck
W256323
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexen-1-ol
greener alternative
natural, >98%, FCC, FG
Sinónimos:
Leaf alcohol
Seleccione un Tamaño
W256323-SAMPLE-K
US$ 58,50
100 G
US$ 160,00
1 KG
US$ 1.110,00
4 KG
US$ 4.420,00
US$ 58,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W256323-SAMPLE-K
US$ 58,50
100 G
US$ 160,00
1 KG
US$ 1.110,00
4 KG
US$ 4.420,00
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5CH=CHCH2CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
100.16
Número de FEMA:
2563
Beilstein:
1719712
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
750
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
2.056
NACRES:
NA.21
US$ 58,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Nivel de calidad
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
densidad de vapor
3.45 (vs air)
Ensayo
>98%
composición
Contains EU1223/2009 restricted Limonene (sum of D, L, and DL)
características de los productos alternativos más sostenibles
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
índice de refracción
n20/D 1.44 (lit.)
bp
156-157 °C (lit.)
densidad
0.848 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
limonene (sum of D, L and DL)
categoría alternativa más sostenible
Organoléptico
green
cadena SMILES
CC\C=C/CCO
InChI
1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h3-4,7H,2,5-6H2,1H3/b4-3-
Clave InChI
UFLHIIWVXFIJGU-ARJAWSKDSA-N
Descripción general
cis-3-Hexen-1-ol is one of the key volatile constituents of green leaf volatiles(GLV) that can act as an attractant to various insects.[1] It is emitted by green plants when they are physically damaged.[2][3][4]
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
111.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
44 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Plant?plant signaling: ethylene synergizes volatile emission in Zea mays induced by exposure to (Z)-3-hexen-1-ol.
Ruther J & Kleier S.
Journal of Chemical Ecology, 31(9), 2217-2222 (2005)
David G James
Journal of chemical ecology, 31(3), 481-495 (2005-05-19)
Fifteen synthetic herbivore-induced plant volatiles (HIPVs) were field-tested for attractivity to beneficial insects in two experiments conducted in an open field and a hop yard in Washington State. Eleven insect species or families showed significant attraction to 13 HIPVs. The
Defensive function of herbivore-induced plant volatile emissions in nature.
Kessler A & Baldwin IT.
Science, 291(5511), 2141-2144 (2001)
(Z)-3-Hexenol induces defense genes and downstream metabolites in maize.
Farag MA, et al.
Planta, 220(6), 900-909 (2005)
Krista L Ryall et al.
Environmental entomology, 41(3), 648-656 (2012-06-27)
Attraction of emerald ash borer, Agrilus planipennis Fairmaire, to a volatile pheromone was demonstrated in three field experiments using baited green sticky traps. A dose-response curve was generated for male A. planipennis to increasing release rates of (3Z)-dodecen-12-olide ((3Z)-lactone) in