Merck
W331708
Sigma-Aldrich
2-Pentylfuran
≥98%, FG
Sinónimos:
2-Amylfuran
Seleccione un Tamaño
W331708-SAMPLE-K
US$ 54,60
25 G
US$ 170,00
100 G
US$ 518,00
1 KG
US$ 2.380,00
US$ 54,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W331708-SAMPLE-K
US$ 54,60
25 G
US$ 170,00
100 G
US$ 518,00
1 KG
US$ 2.380,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H14O
Número de CAS:
Peso molecular:
138.21
Número de FEMA:
3317
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
10966
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
13.059
NACRES:
NA.21
US$ 54,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensayo
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.448 (lit.)
bp
64-66 °C/23 mmHg (lit.)
densidad
0.883 g/mL at 20 °C (lit.)
0.886 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
green; earthy; fruity; vegetable
cadena SMILES
CCCCCc1ccco1
InChI
1S/C9H14O/c1-2-3-4-6-9-7-5-8-10-9/h5,7-8H,2-4,6H2,1H3
Clave InChI
YVBAUDVGOFCUSG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-Pentylfuran is a volatile heterocyclic compound mainly associated with the flavor of reverted soybean oil.[1][2][3] It is reported to be formed by the auto-oxidation of linolenic acid.[4][5]
Aplicación
  • Comprehensive Investigation on the Dynamic Changes of Volatile Metabolites in Fresh Scent Green Tea During Processing by GC-E-Nose, GC-MS, and GC × GC-TOFMS.: This study employs advanced analytical techniques to investigate the dynamic changes in volatile metabolites, including 2-Pentylfuran, during the processing of fresh scent green tea. The findings enhance our understanding of flavor formation and its applications in optimizing tea processing techniques (Wang et al., 2024).
  • Volatolomics to Decrypt the Monophagous Nature of a Rice Pest, Scirpophaga Incertulas (Walker).: This study utilizes volatolomics to understand the monophagous nature of the rice pest Scirpophaga incertulas, identifying 2-Pentylfuran as a significant volatile compound involved in pest-plant interactions. The findings have potential applications in developing targeted pest management strategies (Adak et al., 2024).
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
114.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
46 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Odor and flavor responses to additives in edible oils.
Evans CD, et al.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 48(9), 495-498 (1971)
Isolation and identification of 2-pentyl-furan as contributing to the reversion flavour of soyabean oil
Chang SS, et al.
Chemistry & Industry, 46, 1926-1926 (1966)
Hangzhen Lan et al.
Mikrochimica acta, 186(7), 412-412 (2019-06-13)
Mesoporous silica-coated solid phase microextraction (SPME) Arrow systems were developed for capturing of low-molecular-weight aliphatic amines (LMWAAs) from complicated sample matrices. Specifically, silicas of type MCM-41, SBA-15 and KIT-6 were chosen as substrates to afford size-exclusion selectivity. They possess ordered
Singlet Oxygen Oxidation for 2?Pentylfuran and 2?Pentenyfuran Formation in Soybean Oil.
Min DB, et al.
Journal of Food Science, 68(4), 1175-1178 (2003)
J Lee et al.
Food research international (Ottawa, Ont.), 132, 109087-109087 (2020-04-26)
This study presents a novel strategy for the dynamic analysis of volatile compounds extracted from baking vapors using a fit-for-purpose model cake. This model imitates a real sponge cake in terms of structure and processing but it is not reactive