Merck
D22908
Sigma-Aldrich
9,10-Diaminophenanthrene
97%
Sinónimos:
9,10-Phenanthrenediamine
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 416,00
US$ 416,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 416,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H12N2
Número de CAS:
Peso molecular:
208.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 416,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
164-166 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Nc1c(N)c2ccccc2c3ccccc13
InChI
1S/C14H12N2/c15-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14(13)16/h1-8H,15-16H2
Clave InChI
VPRFQZSTJXHBHL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Kimberley J Davis et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 47(38), 13573-13591 (2018-09-13)
Two different series of nickel Schiff base complexes were prepared as part of a study aimed at discovering new compounds with high affinity and selectivity for quadruplex DNA (qDNA). The new complexes were prepared by modification of a literature method