Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
25 mg | Envío estimado HOYdesdeCarlos Spegazzini | US$ 138,00 |
100 mg | Fecha estimada de envío16 de octubre de 2026desdeCarlos Spegazzini | US$ 222,00 |
Acerca de este artículo
US$ 138,00
Envío estimado HOYDetalles
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
solid
mp
196-202 °C
fluorescence
λex 364 nm; λem 406 nm in 0.5 M Na carbonate pH 10.0 (after derivatization with NaNO2 in 0.1 M HCl)
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
Nc1cc2ccccc2cc1N
InChI
1S/C10H10N2/c11-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(9)12/h1-6H,11-12H2
InChI key
XTBLDMQMUSHDEN-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Packaging
Analysis Note
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPLC) | description ≥95% (HPLC), powder | description 97% | description 99% |
| suitability suitable for fluorescence | suitability - | suitability - | suitability - |
| fluorescence λex 364 nm; λem 406 nm in 0.5 M Na carbonate pH 10.0 (after derivatization with NaNO2 in 0.1 M HCl) | fluorescence - | fluorescence λex 330 nm (H2O:MeOH (1:4)) | fluorescence - |
| form solid | form powder | form powder | form crystals |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay 97% | assay 99% |
| product line BioReagent | product line - | product line - | product line - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,3-Diaminonaphthalene
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos diana
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?