Merck
125857
Sigma-Aldrich
2,3-Diaminopyridine
95%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 193,00
US$ 193,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 193,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H7N3
Número de CAS:
Peso molecular:
109.13
Beilstein:
109869
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 193,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
powder
mp
110-115 °C (lit.)
solubilidad
H2O: soluble 50 mg/mL, opaque (brown to very dark brown)
cadena SMILES
Nc1cccnc1N
InChI
1S/C5H7N3/c6-4-2-1-3-8-5(4)7/h1-3H,6H2,(H2,7,8)
Clave InChI
ZZYXNRREDYWPLN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2,3-Diaminopyridine forms the bis-condensed Schiff base with salicylaldehyde[1]. It forms charge transfer complex with tetrachloro-p-benzoquinone and tetracyanoethylene[2].
Aplicación
2,3-Diaminopyridine was used in the synthesis of 2,3-diaminopyridinium-4-hydroxybenzoate[3]. It was used as internal standard in analysis of poly(amidoamine)dendrimers having different terminal functionalities by capillary electrophoresis[4]. It was used as reagent in synthesis of imidazopyridines[5] and organometallic complexes[6].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Hoong-Kun Fun et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 65(Pt 7), o1496-o1497 (2009-01-01)
In the title compound, C(5)H(8)N(3) (+)·C(7)H(5)O(3) (-), the pyridine N atom is protonated. In the 4-hydroxy-benzoate anion, the carboxyl-ate group is twisted slightly out of the benzene ring plane by an angle of 3.77 (5)°. The protonated N atom and one
Journal of Organometallic Chemistry, 447, 299-299 (1993)
Synthesis and anti-bacterial/catalytic properties of Schiff bases and Schiff base metal complexes derived from 2, 3-diaminopyridine.
Jeewoth T, et al.
Synth. React. Inorg. Met.-Org. Chem. , 30(6), 1023-1038 (2000)
Synthesis and Spectroscopic Studies of the Charge-Transfer Complexes of 2, 3-Diaminopyridine and p-Electron Acceptors.
Alqaradawi SY and Nour EM.
Spectroscopy Letters, 37(4), 337-345 (2004)
Madhukar Hemamalini et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 67(Pt 11), o3122-o3122 (2012-01-06)
In the title hydrated mol-ecular salt, C(5)H(8)N(3) (+)·C(7)H(5)O(6)S(-)·H(2)O, the ion pairs and water mol-ecules are connected by N-H⋯O, O-H⋯O and C-H⋯O hydrogen bonds, thereby forming a three-dimensional network. There is an intra-molecular O-H⋯O hydrogen bond in the 3-carb-oxy-4-hy-droxy-benzene-sulfonate anion, which