Merck
D106003
Sigma-Aldrich
9,10-Dihydrophenanthrene
94%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 153,00
US$ 153,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 153,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H12
Número de CAS:
Peso molecular:
180.25
Beilstein:
1907655
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 153,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
94%
Formulario
liquid
bp
168-169 °C/15 mmHg (lit.)
mp
30-35 °C (lit.)
cadena SMILES
C1Cc2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C14H12/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13/h1-8H,9-10H2
Clave InChI
XXPBFNVKTVJZKF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Environment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Antoine Burel et al.
Journal of chromatography. A, 1485, 101-119 (2017-01-22)
This study aims at modelling and predicting solute retention in capillary Gas Chromatography (GC) and Flow Modulation comprehensive GC (FM-GCxGC). A new thermodynamic model, taking into account the effects of temperature and pressure, is proposed to describe the variation of