D2757
2,3-Diaminonaphthalene
≥95% purity (HPLC), powder
Sinónimos:
2,3-Naphthalenediamine, DAN
Seleccione un Tamaño
US$ 716,00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 716,00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Productos recomendados
Nombre del producto
2,3-Diaminonaphthalene, ≥95% (HPLC), powder
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
powder
técnicas
titration: suitable
color
off-white to dark beige, to Dark Brown
mp
198-200 °C
solubilidad
pyridine: 50 mg/mL
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
Nc1cc2ccccc2cc1N
InChI
1S/C10H10N2/c11-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(9)12/h1-6H,11-12H2
Clave InChI
XTBLDMQMUSHDEN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- 2,3-Diaminonaphthalene (DAN) has been used for the fluorometric measurement of nitrite/nitrate.[2]
- DAN has been used to develop a solid phase extraction-multisyringe flow injection system to spectrophotometrically detect the presence of selenium.[3]
- It has been employed in a study to develop a colorimetric assay for the detection of methylglyoxal.[4]
- It has also been used in a study to develop a novel ratiometric fluorescent probe for the in-situ detection of alkaline phosphatase activity.[5]
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?