CLS5400250
Pyrex® iodine determination flask, with Pyrex® ST stopper
capacity 250 mL
Sinónimos:
flask erlenmeyer, flasks erlenmeyer, glass flasks, Corning® 5400
Seleccione un Tamaño
US$ 234,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 234,00
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
wide-mouth
Junta
joint ST/NS stopper22
esterilidad
non-sterile
Características
cap: no
closure type ST stopper
envase
pack of 1
case of 8
fabricante / nombre comercial
Corning 5400-250
capacidad
250 mL
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)