Documentos clave
Z247588
Coors evaporating dishes
capacity 140 mL
Seleccione un Tamaño
1 PKG
US$ 219,00
US$ 219,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
US$ 219,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
US$ 219,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
circles
porcelain
Agency
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 6 ea
fabricante / nombre comercial
Coorstek 66200
Altura
42 mm
capacidad
140 mL
placa diám.
94 mm
parte superior D.E.
94 mm
Descripción general
Porcelain, with lip. Glazed inside and out, except for rim. Max. use temp.: 1,150 °C; limit of use evacuated: 1,300 °C.
Información legal
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.