Documentos clave
CLS5400125
Pyrex® iodine determination flask, with Pyrex® ST stopper
capacity 125 mL
Sinónimos:
flask erlenmeyer, flasks erlenmeyer, glass flasks, Corning® 5400
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
wide-mouth
Junta
joint ST/NS stopper22
esterilidad
non-sterile
Características
closure type ST stopper
envase
case of 12
fabricante / nombre comercial
Corning 5400-125
capacidad
125 mL
Descripción general
Flasks are blown in specillay designed molds, thereby insuring uniformity and proper contour. The stopper projects above the liquid seal trough to facilitate removal.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)