BR91224
BRAND® glass beaker with spout, low form
volume 100 mL, with graduation
Sinónimos:
Beakers, Glass
Seleccione un Tamaño
US$ 148,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 148,00
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass 3.3
Características
with graduation
fabricante / nombre comercial
BRAND 91224
volumen
100 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
- BRAND® glass beaker with spout, low form is made of Borosilicate glass 3.3. DIN EN ISO 3819.
- Beakers are graduated and have a spout.
- Available as 10 units per pack with each beaker measuring 100 mL nominal volume.
- Height 70 mm with an outer diameter of 50 mm.
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)