Merck
ALD00454
Sigma-Aldrich
2-(3,3-Diethyl-1-triazenyl)-4-methylbenzenesulfonyl chloride
Sinónimos:
2-[(1E)-3,3-diethyl-1-triazen-1-yl]-4-methyl-benzenesulfonyl chloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H16ClN3O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
289.78
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
97%
Nivel de calidad
Formulario
powder
disponibilidad
available only in USA
mp
76 °C
cadena SMILES
CCN(CC)\N=N\c1cc(C)ccc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C11H16ClN3O2S/c1-4-15(5-2)14-13-10-8-9(3)6-7-11(10)18(12,16)17/h6-8H,4-5H2,1-3H3/b14-13+
Clave InChI
PDGZSZLMBJSDQC-BUHFOSPRSA-N
Aplicación
This triazine-containing toluenesulfonyl chloride "portable desaturase" (Tz°Cl) is a bench-stable that is facile to install on alcohol and amine functionalities to direct selective desaturation of hydrocarbons at remote positions, while leaving behind a synthetically useful tosyl group.
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Self-react. C
Código de clase de almacenamiento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Baran Group offers zinc-based reagents for versatile transformations in organic synthesis.