924253
Deoxazole-quat
≥95%
Sinónimos:
5,7-Di-tert-butyl-3-(4-(trifluoromethyl)phenyl)benzo[d]oxazol-3-ium tetrafluoroborate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
mp
230-234 °C
cadena SMILES
CC(C)(C)C1=CC([N+](C2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2)=CO3)=C3C(C(C)(C)C)=C1.F[B-2](F)(F)F
Categorías relacionadas
1 of 4
Este artículo | 924245 | 4.90049 | CDS001457 |
---|---|---|---|
form powder | form powder | form liquid | form solid |
Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - |
mp 230-234 °C | mp 215-219 °C | mp -71 °C | mp - |
Aplicación
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)