Merck
ALD00386
Sigma-Aldrich
Fe(dibm)3
greener alternative
Sinónimos:
Baran Olefin Cross-Coupling Catalyst, Iron tris(diisobutyrylmethane)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H45FeO6
Número de CAS:
Peso molecular:
521.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
solid
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
core: iron
reagent type: catalyst
características de los productos alternativos más sostenibles
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
96-102 °C
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
O=C([CH-]C(C(C)C)=O)C(C)C.O=C([CH-]C(C(C)C)=O)C(C)C.O=C([CH-]C(C(C)C)=O)C(C)C.[Fe+3]
InChI
1S/3C9H15O2.Fe/c3*1-6(2)8(10)5-9(11)7(3)4;/h3*5-7H,1-4H3;/q3*-1;+3
Clave InChI
LKNJSJQVZKKQHU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Aplicación
Iron tris(diisobutyrylmethane) was reported by Baran and coworkers to be an effective catalyst in the cross-coupling of olefins. In the presence of phenylsilane (Aldrich 335150), several highly substituted and novel functionalized C-C bonds can be formed using simple and mild reaction conditions.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Baran Group offers zinc-based reagents for versatile transformations in organic synthesis.