ALD00598
CITU
≥95%
Sinónimos:
1,1,3,3-Tetramethyl-2-(4,5,6,7-tetrachloro-1,3-dioxoisoindolin-2-yl)isouronium
hexafluorophosphate(V)
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Coupling Reactions
cadena SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.Clc1c2c(c(c(c1Cl)Cl)Cl)C(=O)N(C2=O)OC(=[N+](C)C)N(C)C
InChI
1S/C13H12Cl4N3O3.F6P/c1-18(2)13(19(3)4)23-20-11(21)5-6(12(20)22)8(15)10(17)9(16)7(5)14;1-7(2,3,4,5)6/h1-4H3;/q+1;-1
Clave InChI
AKPKDOSZCGGWNT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Novabiochem® coupling reagents for in situ activation are fast-reacting and compatible with various amino acids.
Contenido relacionado
Baran Group offers zinc-based reagents for versatile transformations in organic synthesis.