Merck
914479
Sigma-Aldrich
Biotin-O2Oc-O2Oc-OH
≥95%
Sinónimos:
10,19-Dioxo-23-(2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)-3,6,12,15-tetraoxa-9,18-diazatricosanoic acid, 17-Biotinamido- 10-oxo-3,6,12,15-tetraoxa-9-azaheptadecan-1-oic acid, 8- Biotinylamido-3,6-dioxaoctanoic acid dimer, Acid-terminated biotin linker, Biotin-AEEA-AEEA-OH, Biotin-AEEAc-AEEAc-OH, Biotin-Ado-Ado-OH, Biotinylation reagent
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H38N4O9S
Peso molecular:
534.62
Código UNSPSC:
12352200
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Biotin-O2Oc-O2Oc-OH is a versatile biotinylated linker that can be incorporated into chemical tools via its terminal amino group. Labeling materials or proteins with biotin provides a means to enrich and capture targets from biological systems.
Automate your Biotin tagging with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)