Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 403,00 |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H10INO2
Número CAS:
Peso molecular:
291.09
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4411317
US$ 403,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
4-Iodo-L-phenylalanine,
assay
≥98.0% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H](Cc1ccc(I)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10INO2/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
InChI key
PZNQZSRPDOEBMS-QMMMGPOBSA-N
Biochem/physiol Actions
4-Iodo-L-phenylalanine may be used in protein engineering as a model unnatural α amino acid to alter primary amino acid composition via the opal (UGA) codon.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form - | form - | form crystals |
| assay ≥98.0% (TLC) | assay ≥97% | assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥98.0% |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| color white to off-white | color - | color - | color - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?