Merck
914916
Sigma-Aldrich
Biotin-SS-tyramide
≥95%
Sinónimos:
N-(2-((3-(4-Hydroxyphenethylamino)-3-oxopropyl)disulfanyl)ethyl)-5-(2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamide, Cleavable biotin-phenol, Cleavable biotin-tyramide linker
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 551,00
US$ 551,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 551,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H34N4O4S3
Peso molecular:
526.74
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
US$ 551,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Biotin-SS-tyramide is a cleavable, biotinylated reagent for tyramide signal amplification used in many applications including immunohistochemistry, in situ hybridization, electron microscopy, ELISA, and others. It can be used together with both chromogenic and fluorescence visualization methods. The linker can also be used for synthesis of chemical biology tools for labeling target proteins in biological experiments and assays. It possesses dual functionality: enrichment via the biotin and an embedded disulfide bridge for cleavage under reducing conditions or by glutathione in the lysosome.
Automate your Biotin tagging with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)