UFC8003
Filtro de ultracentrífuga Amicon®, MWCO 3 kDa
sample volume 4 mL, regenerated cellulose membrane, MWCO 3 kDa
Sinónimos:
Concentrador para centrífuga, MWCO de 3 kDa, volumen de muestra de 4 ml
About This Item
Productos recomendados
material
polyethylene cap
polyethylene liner
polypropylene tube
regenerated cellulose membrane
regenerated cellulose support
styrene-butadiene housing
Quality Level
sterility
non-sterile
product line
Amicon®
manufacturer/tradename
Amicon® Ultra
parameter
4 mL sample volume
technique(s)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
L
124 mm (4.88 in.)
diam.
17.3 mm
filtration area
3 cm2
volume
4 mL
pore size
3 kDa MWCO
shipped in
ambient
General description
El diseño vertical y la superficie de membrana disponible proporcionan un procesamiento rápido de la muestra, una elevada recuperación de la muestra (normalmente superior al 90 % de la disolución inicial diluida) y la capacidad de concentración de 80 veces. La polarización del soluto y el consiguiente ensuciamiento de la membrana se reducen al mínimo gracias al diseño vertical, y un bloqueo físico del filtro evita la centrifugación hasta la sequedad y la posible pérdida de muestra.
El concentrado se recoge del depósito de muestras de la unidad de filtración utilizando un pipeteador, mientras que el ultrafiltrado se recoge en el tubo de centrífuga suministrado. La unidad puede centrifugarse en un rotor oscilante o en un rotor de ángulo fijo. Con su diseño de membrana vertical y bloqueo, los filtros Amicon® Ultra de 15 ml ofrecen la mayor recuperación con tiempos de centrifugado cortos.
Application
- Ultrafiltración con membrana Ultracel® de corte de peso molecular de 3 000 dalton.
- Concentración de muestras biológicas que contienen antígenos, anticuerpos, enzimas, ácidos nucleicos o microorganismos.
- Purificación de los componentes macromoleculares encontrados en extractos de cultivo tisular o lisados celulares y eliminación de proteínas antes de la HPLC.
- Concentración de las proteínas diluidas o prepurificadas de los eluyentes de la columna.
- Desalación, cambio de disoluciones tampón y diálisis de proteínas.
- Exclusión por tamaño y fraccionamiento de proteínas.
Features and Benefits
Physical form
Legal Information
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Artículos
Filtration methods and membrane filter selection in nanoparticle purification and production.
Explore ultrafiltration membrane principles and benefits for protein sample preparation, including solvent exchange and sample concentration.
Protocolos
El proteoma plasmático humano es un enorme recurso para el descubrimiento y la investigación de biomarcadores.
The human plasma proteome is a vast resource for biomarker discovery and investigation.
Contenido relacionado
Concentrate protein, don’t lose it. Recover protein reliably when you concentrate with Amicon® Ultra filters.