900863
2-(3-But-3-ynyl-3H-diazirin-3-yl)-ethanol
≥95%
Sinónimos:
3-(3-Butyn-1-yl)-3H-diazirine-3-ethanol, Hydroxyl diazirine alkyne, Probe building block
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
liquid
densidad
1.08 g/mL
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OCCC1(N=N1)CCC#C
InChI
1S/C7H10N2O/c1-2-3-4-7(5-6-10)8-9-7/h1,10H,3-6H2
Clave InChI
NMIZSJAOOMXKDJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Otras notas
Technology Spotlight: Trifunctional Probe Building Blocks
Fluorescent Probes for Single-Step Detection and Proteomic Profiling of Histone Deacetylases
In Situ Proteome Profiling and Bioimaging Applications of Small-Molecule Affinity-Based Probes Derived From DOT1L Inhibitors
Reversible inhibitors arrest ClpP in a defined conformational state that can be revoked by ClpX association
Design and Synthesis of Minimalist Terminal Alkyne-Containing Diazirine Photo-Crosslinkers and Their Incorporation into Kinase Inhibitors for Cell- and Tissue-Based Proteome Profiling
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.