Merck
900598
Sigma-Aldrich
(4-(Bromomethyl)phenyl)(4-(prop-2-yn-1-yloxy)phenyl)methanone
≥95%
Sinónimos:
Bromo benzophenone alkyne, Probe building block
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 463,00
US$ 463,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 463,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H13BrO2
Número de CAS:
Peso molecular:
329.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
US$ 463,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(C1=CC=C(OCC#C)C=C1)C2=CC=C(CBr)C=C2
Clave InChI
WZAMAERFZALJSY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Used for chemical probe synthesis, this trifunctional building block contains a light-activated benzophenone, alkyne tag, and bromine synthetic handle. When appended to a ligand or pharmacophore through its brominated linker, this building block allows for UV light-induced covalent modification of a biological target with potential for downstream applications via the alkyne tag. Use alone or in parallel with other multi-functional building blocks to discover the optimal probe for your chemical biology experiments.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.