900862
(4-(3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl)-2-((trimethylsilyl)ethynyl)phenyl)methanol
Sinónimos:
Hydroxyl diazirine TMS-alkyne, Probe building block
About This Item
Ensayo
≥95%
Formulario
powder or crystals
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OCC1=CC=C(C2(N=N2)C(F)(F)F)C=C1C#C[Si](C)(C)C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.