Merck
900615
Sigma-Aldrich
(4-Hydroxyphenyl)(4-(prop-2-yn-1-yloxy)phenyl)methanone
≥95%
Sinónimos:
Hydroxyl benzophenone alkyne, Probe building block
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 130,00
US$ 130,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 130,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H12O3
Número de CAS:
Peso molecular:
252.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
US$ 130,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O(CC#C)c1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(cc2)O
InChI
1S/C16H12O3/c1-2-11-19-15-9-5-13(6-10-15)16(18)12-3-7-14(17)8-4-12/h1,3-10,17H,11H2
Clave InChI
TZKIHDJSIXVMIQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
(4-Hydroxyphenyl)(4-(prop-2-yn-1-yloxy)phenyl)methanone is used for chemical probe synthesis, this trifunctional building block contains a light-activated benzophenone, alkyne tag, and hydroxyl synthetic handle. When appended to a ligand or pharmacophore through its hydroxyl linker, this building block allows for UV light-induced covalent modification of a biological target with potential for downstream applications via the alkyne tag. Use alone or in parallel with other multi-functional building blocks to discover the optimal probe for your chemical biology experiments.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.