Merck
900831
Sigma-Aldrich
3-(3-(But-3-yn-1-yl)-3H-diazirin-3-yl)propanoic acid
Sinónimos:
Carboxyl diazirine alkyne, Probe building block
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H10N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
166.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
liquid
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
disponibilidad
available only in USA
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C#CCCC1(N=N1)CCC(O)=O
InChI
1S/C8H10N2O2/c1-2-3-5-8(9-10-8)6-4-7(11)12/h1H,3-6H2,(H,11,12)
Clave InChI
JRNSKSYASHYNCM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Used for chemical probe synthesis, this trifunctional building block contains a light-activated diazirine, alkyne tag, and carboxylic acid synthetic handle. When appended to a ligand or pharmacophore through its acid linker, this building block allows for UV light-induced covalent modification of a biological target with potential for downstream applications via the alkyne tag. Use alone or in parallel with other multi-functional building blocks to discover the optimal probe for your chemical biology experiments.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Self-react. C
Código de clase de almacenamiento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)