907251
H-L-Photo-lysine HCl
≥98%
Sinónimos:
(S)-2-Amino-6-((2-(3-methyl-3H-diazirin-3-yl)ethoxy)carbonylamino)hexanoic acid hydrochloride, (S)-2-Amino-6-((2-(3H-diazirin-3-yl)propoxy)carbonylamino)hexanoic acid hydrochloride, 3′-Azibutyl-N-carbamoyl-lysine hydrochloride, Abk, Diazirine amino acid, Photo-Lys, Photo-crosslinking amino acid, Photoprobe building block
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
disponibilidad
available only in USA
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N[C@@H](CCCCNC(=O)OCCC1(N=N1)C)C(=O)O
InChI
1S/C11H20N4O4/c1-11(14-15-11)5-7-19-10(18)13-6-3-2-4-8(12)9(16)17/h8H,2-7,12H2,1H3,(H,13,18)(H,16,17)/t8-/m0/s1
Clave InChI
LUCMNTLJAFTFDU-QMMMGPOBSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Otras notas
Genetically Encoded 2-Aryl-5-carboxytetrazoles for Site-Selective Protein Photo-Cross-Linking</A
Genetic code expansion for multiprotein complex engineering
Efficient viral delivery system for unnatural amino acid mutagenesis in mammalian cells
Probing Protein-Protein Interactions with a Genetically Encoded Photo-crosslinking Amino Acid
Fishing for Drug Targets: A Focus on Diazirine Photoaffinity Probe Synthesis
Photo-affinity labeling (PAL) in chemical proteomics: a handy tool to investigate protein-protein interactions (PPIs)
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Self-react. C
Código de clase de almacenamiento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)