139009
1,8-Diazabiciclo[5.4.0]undec-7-eno
98%
Sinónimos:
2,3,4,6,7,8,9,10-Octahidropirimidol[1,2-a]acepina, DBU
About This Item
Productos recomendados
vapor pressure
5.3 mmHg ( 37.7 °C)
Quality Level
assay
98%
form
liquid
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
refractive index
n20/D 1.522-1.524 (lit.)
bp
80-83 °C/0.6 mmHg (lit.)
density
1.018 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative category
, Aligned
SMILES string
C1CCN2CCCN=C2CC1
InChI
1S/C9H16N2/c1-2-5-9-10-6-4-8-11(9)7-3-1/h1-8H2
InChI key
GQHTUMJGOHRCHB-UHFFFAOYSA-N
General description
application
- como catalizador en la esterificación de ácidos carboxílicos con carbonato de dimetilo
- en la síntesis de duocarmicina y análogos CC-1065
- como catalizador en la adición aza-Michael y la reacción de condensación Knovenegal
- como base para la deshalogenación de los aductos Diels-Alder halogenados. Las 2,4-dienonas activadas resultantes fueron sometidas a adiciones de Michael región-dirigidas y estéreo-dirigidas, utilizando el reactivo de Yamamoto (CH3Cu · BF3)
- en una nueva síntesis del sistema de anillos ABCD de la camptotecina
Features and Benefits
Citation
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
240.8 °F
flash_point_c
116 °C
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
The prevalence of organofluorine compounds in industry and drug design necessitates the ability to introduce C–F bonds to molecules.
ASIF provides bench-stable alternative to sulfuryl fluoride gas for installing SO2F functional group in organic synthesis.
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.