Merck
301779
Sigma-Aldrich
5-Chloro-1,10-phenanthroline
98%
Sinónimos:
5-Chloro-1,10-diazaphenanthrene, 5-Chloro-o-phenanthroline
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 122,00
US$ 122,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 122,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H7ClN2
Número de CAS:
Peso molecular:
214.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 122,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
mp
124-126 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
Clc1cc2cccnc2c3ncccc13
InChI
1S/C12H7ClN2/c13-10-7-8-3-1-5-14-11(8)12-9(10)4-2-6-15-12/h1-7H
Clave InChI
XDUUQOQFSWSZSM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
5-Chloro-1,10-phenanthroline was used in preparation of:
  • 1,10-phenanthrolinium cation, new building block for the design of ionic liquid crystals[1]
  • platinum(II)-based metallointercalators[2]
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Thomas Cardinaels et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 27(5), 2036-2043 (2011-01-22)
The 1,10-phenanthrolinium cation is introduced as a new building block for the design of ionic liquid crystals. 1,10-Phenanthroline, 5-methyl-1,10-phenanthroline, 5-chloro-1,10-phenanthroline, and 4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline were quaternized by reaction with 1,3-dibromopropane or 1,2-dibromoethane. The resulting cations were combined with dodecyl sulfate or dioctyl
Sharon Kemp et al.
Journal of inorganic biochemistry, 101(7), 1049-1058 (2007-06-05)
Fifteen platinum(II)-based metallointercalators have been synthesised that utilise substituted 1,10-phenanthroline (phen) ligands, including 5-chloro-1,10-phenanthroline (5-Cl-phen), 5-methyl-1,10-phenanthroline (5-CH3-phen), 5-amino-1,10-phenanthroline (5-NH2-phen), 5-nitro-1,10-phenanthroline (5-NO2-phen) and dipyrido[3,2-d:2',3'-f]quinoxaline (dpq), and achiral ethylenediamine (en) and the chiral ancillary ligands 1S,2S-diaminocyclohexane (S,S-dach) and 1R,2R-diaminocyclohexane (R,R-dach). Their cytotoxicity