Merck
690066
Sigma-Aldrich
6-Bromo-2,2′-bipyridine
97%
Sinónimos:
2-Bromo-6-(2-pyridyl)pyridine, 6-Bromo-2,2′-bipyridyl, 6-Bromo-[2,2′]bipyridinyl
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 274,00
US$ 274,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 274,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H7BrN2
Número de CAS:
Peso molecular:
235.08
Beilstein:
130238
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 274,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥96.5% (HPLC)
97%
Formulario
lumps
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
Brc1cccc(n1)-c2ccccn2
InChI
1S/C10H7BrN2/c11-10-6-3-5-9(13-10)8-4-1-2-7-12-8/h1-7H
Clave InChI
NCRIDSGPLISUEU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Sarah Keller et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 47(40), 14263-14276 (2018-05-24)
Heteroleptic [Cu(P^P)(N^N)][PF6] complexes, where N^N is a halo-substituted 2,2'-bipyridine (bpy) and P^P is either bis(2-(diphenylphosphino)phenyl)ether (POP) or 4,5-bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthene (xantphos) have been synthesized and investigated. To stabilize the tetrahedral geometry of the copper(i) complexes, the steric demands of the bpy ligands