M72609
N-Methylpiperidine
99%
Sinónimos:
1-Methylpiperidine
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
refractive index
n20/D 1.4378 (lit.)
bp
106-107 °C (lit.)
density
0.816 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN1CCCCC1
InChI
1S/C6H13N/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H2,1H3
InChI key
PAMIQIKDUOTOBW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
- sp3 C-H Bond activation with ruthenium(II) catalysts and C(3)-alkylation of cyclic amines
- One-pot synthesis of Z-cinnamic acids
Reactant for synthesis of:
- Unsymmetrical ureas
- Antibacterial imidazolium, pyrrolidinium, and piperidinium salts
- C1-C16 segment of goniodomin A via palladium-catalyzed organostannane thioester coupling
- Multi-targeted inhibitors of insulin-like growth factor-1 receptor and members of ErbB-family receptor kinases
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
37.4 °F - closed cup
flash_point_c
3 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.