735310
8-Bromo-2,3-dihydro-4(1H)-quinolinone
97%
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
53-58 °C
grupo funcional
bromo
ketone
cadena SMILES
Brc1cccc2C(=O)CCNc12
InChI
1S/C9H8BrNO/c10-7-3-1-2-6-8(12)4-5-11-9(6)7/h1-3,11H,4-5H2
Clave InChI
UHCQKTPURTYSFF-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)