This compound is miscible in water at a concentration of 50 µl/mL or approximately 47 µg/mL, based on a density of 0.935 g/mL. Solubility in other solvents, such as DMSO, has not been determined.
D183601
2,5-Dimethylpyrrole
98%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.505 (lit.)
bp
165 °C/740 mmHg (lit.)
densidad
0.935 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(C)[nH]1
InChI
1S/C6H9N/c1-5-3-4-6(2)7-5/h3-4,7H,1-2H3
Clave InChI
PAPNRQCYSFBWDI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
129.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
54 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
-
What is its solubility in DMSO?
1 answer-