Merck
703567
Sigma-Aldrich
Isopropylmagnesium bromide solution
greener alternative
2.9 M in 2-methyltetrahydrofuran
Sinónimos:
1-Methylethylmagnesium bromide, 2-Propylmagnesium bromide, iso-Propylmagnesium bromide, Bromoisopropylmagnesium
Seleccione un Tamaño
100 ML
US$ 212,00
US$ 212,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 ML
US$ 212,00
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2MgBr
Número de CAS:
Peso molecular:
147.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 212,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
liquid
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reaction type: Grignard Reaction
características de los productos alternativos más sostenibles
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentración
2.9 M in 2-methyltetrahydrofuran
40 % (w/w)
densidad
1.112 g/mL at 25 °C
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
CC(C)[Mg]Br
InChI
1S/C3H7.BrH.Mg/c1-3-2;;/h3H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
UCJIVFREPMUZDC-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product, 2.9 M in 2-methyltetrahydrofuran aligns with Safer Solvents and Auxiliaries, Use of Renewable Feedstocks and Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention. Click here for more information.
Aplicación
Grignard reagent in greener solvent, 2-methyltetrahydrofuran (2-MeTHF)
2-Methyltetrahydrofuran (2-MeTHF): A Biomass-Derived Solvent with Broad Application in Organic Chemistry
Información legal
Product of Albemarle US Inc
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
-13.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-25 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)