Merck
224383
Sigma-Aldrich
Isopropylmagnesium chloride solution
2.0 M in diethyl ether
Sinónimos:
Chloro 1-methylethyl magnesium, Chloroisopropylmagnesium, Isopropylmagnesium chloride, iPrMgCl
Seleccione un Tamaño
100 ML
US$ 92,10
800 ML
US$ 182,00
US$ 92,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 ML
US$ 92,10
800 ML
US$ 182,00
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHMgCl
Número de CAS:
Peso molecular:
102.85
Beilstein:
4124221
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 92,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reaction type: Grignard Reaction
concentración
2.0 M in diethyl ether
densidad
0.834 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CC(C)[Mg]Cl
InChI
1S/C3H7.ClH.Mg/c1-3-2;;/h3H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
GPIBKUJXKCEZOH-UHFFFAOYSA-M
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-40.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-40 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
The first example of ?-chloromagnesio ?-lactones: their generation from ?-tolylsulfinyl ?-lactones with isopropylmagnesium chloride, stability, and reaction with electrophiles.
Sugiyama S, et al.
Tetrahedron Letters, 47(49), 8771-8775 (2006)
Well-controlled synthesis of block copolythiophenes.
Ohshimizu K and Ueda M.
Macromolecules, 41(14), 5289-5294 (2008)
Synthesis of Poly (3-hexylthiophene) with a Narrower Polydispersity.
Miyakoshi R, et al.
Macromolecular Rapid Communications, 25(19), 1663-1666 (2004)
Preparation of amides mediated by isopropylmagnesium chloride under continuous flow conditions.
Mu?oz JM, et al.
Green Chemistry, 14(5), 1335-1341 (2012)