Merck
772836
Sigma-Aldrich
Isopropenylmagnesium bromide solution
greener alternative
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
Sinónimos:
1-Methylvinylmagnesium bromide, 1-Propen-2-ylmagnesium bromide, 2-Propen-2-ylmagnesium bromide, Bromo prop-1-en-2-yl magnesium, Bromo(isopropenylmagnesium), Isopropenylmagnesium bromide
Seleccione un Tamaño
25 ML
US$ 179,00
100 ML
US$ 270,00
US$ 179,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 ML
US$ 179,00
100 ML
US$ 270,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH2=C(CH3)MgBr
Número de CAS:
Peso molecular:
145.28
Beilstein:
3587297
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Número índice de la CE:
603-688-6
NACRES:
NA.22
US$ 179,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solution
idoneidad de la reacción
reaction type: Grignard Reaction
características de los productos alternativos más sostenibles
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentración
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
densidad
0.970 g/mL
categoría alternativa más sostenible
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(=C)[Mg]Br
InChI
1S/C3H5.BrH.Mg/c1-3-2;;/h1H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
LFTYALBVGVNGLI-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product, 1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran aligns with Safer Solvents and Auxiliaries, Use of Renewable Feedstocks and Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention. Click here for more information.
Aplicación
Grignard reagent in greener solvent, 2-methyltetrahydrofuran (2-MeTHF)
2-Methyltetrahydrofuran (2-MeTHF): A Biomass-Derived Solvent with Broad Application in Organic Chemistry
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
14 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)