Merck
776270
Sigma-Aldrich
n-Propylmagnesium chloride solution
greener alternative
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
Sinónimos:
Propylmagnesium chloride solution
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CH2MgCl
Número de CAS:
Peso molecular:
102.85
Beilstein:
3600246
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
solution
idoneidad de la reacción
reaction type: Grignard Reaction
características de los productos alternativos más sostenibles
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentración
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
densidad
0.896 g/mL at 25 °C
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
CCC[Mg]Cl
InChI
1S/C3H7.ClH.Mg/c1-3-2;;/h1,3H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
AMXVKMXLDJXAPM-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product, 1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran aligns with Safer Solvents and Auxiliaries, Use of Renewable Feedstocks and Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention.
Aplicación
Grignard reagent in greener solvent, 2-methyltetrahydrofuran (2-MeTHF)
2-Methyltetrahydrofuran (2-MeTHF): A Biomass-Derived Solvent with Broad Application in Organic Chemistry
Envase
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Información legal
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
-22.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-30 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)