Merck
224499
Sigma-Aldrich
tert-Butylmagnesium chloride solution
2.0 M in diethyl ether
Sinónimos:
t-Butylmagnesium chloride, tert-Butylchloromagnesium, Chloro(1,1-dimethylethyl)magnesium
Seleccione un Tamaño
100 ML
US$ 98,20
800 ML
US$ 471,00
US$ 98,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 ML
US$ 98,20
800 ML
US$ 471,00
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3CMgCl
Número de CAS:
Peso molecular:
116.87
Beilstein:
3535403
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 98,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
idoneidad de la reacción
reaction type: Grignard Reaction
concentración
2.0 M in diethyl ether
densidad
0.828 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CC(C)(C)[Mg]Cl
InChI
1S/C4H9.ClH.Mg/c1-4(2)3;;/h1-3H3;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
ZDRJSYVHDMFHSC-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
tert-Butylmagnesium chloride solution can be used as a Grignard reagent:
  • In the Fe-catalyzed cross-coupling reaction with chloroenynols[1].
  • To synthesize alkyne-terminated polyhexylthiophenes[2].
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-40.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-40 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Self-assembly of carbohydrate-block-poly (3-hexylthiophene) diblock copolymers into sub-10 nm scale lamellar structures
Sakai-Otsuka Y, et al.
Macromolecules, 50, 3365-3376 (2017)
Abdallah Hamze et al.
The Journal of organic chemistry, 72(10), 3868-3874 (2007-04-17)
Palladium-catalyzed hydrostannation of substituted Z- and E-enynols is discussed and compared. The regioselectivity of the H-Sn bond addition was found to be controlled by the geometry of the double bond (Z- or syn-directing effect) rather than the nature of its