Merck
652598
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-iodopyridine
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H3BrIN
Número de CAS:
Peso molecular:
283.89
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
96%
Formulario
solid
mp
121-123 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
iodo
cadena SMILES
Brc1ccc(I)cn1
InChI
1S/C5H3BrIN/c6-5-2-1-4(7)3-8-5/h1-3H
Clave InChI
LLKRSJVPTKFSLS-UHFFFAOYSA-N
Advertencia
Irritant
Otras notas
Light sensitive
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)