Merck
270997
Sigma-Aldrich
Diclorometano
anhydrous, ≥99.8%, contains 40-150 ppm amylene as stabilizer
Sinónimos:
DCM, Cloruro de metileno
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
CH2Cl2
Número de CAS:
Peso molecular:
84.93
Beilstein/REAXYS Number:
1730800
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade
anhydrous
Quality Level
agency
suitable for EPA 1613
vapor density
2.9 (vs air)
vapor pressure
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
6.86 psi ( 20 °C)
assay
≥99.8%
form
liquid
autoignition temp.
1223 °F
contains
40-150 ppm amylene as stabilizer
expl. lim.
22 %
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.001% water
≤0.005% water (100 mL pkg)
evapn. residue
<0.0005%
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
density
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChI key
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
El diclorometano es un disolvente orgánico clorado que es sensible a la degradación con el tiempo. Esto puede suprimirse añadiendo amileno como estabilizador.
El diclorometano se ha analizado como un medio disolvente para el óxido de dipiridina-cromo (VI). Se ha comunicado una solubilidad de 12,5 g/100 ml. Se ha investigado el papel de la cantidad de carga de TiO2 en soporte de carbón activado empleado en la fotodescomposición del diclorometano.
Application
El diclorometano puede utilizarse como disolvente para la oxidación de alcoholes primarios y secundarios utilizando dipiridina-óxido de cromo(VI). El perclorato de litio suspendido en el MCD es un medio eficaz para las reacciones de adición de aldol de Mukaiyama de un aldehído con acetal de sililceteno. El DCM también puede utilizarse como disolvente para la síntesis de 2-bromo-6-litiopiridina a partir de 2,6-dibromopiridina a través de una reacción de intercambio litio-bromo.
El diclorometano se ha utilizado para cuantificar los volátiles de arándanos inducidos por herbívoros (polilla gitana) mediante cromatografía de gases (GC).
also commonly purchased with this product
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
¿Ya tiene este producto?
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Cesar R Rodriguez-Saona
Journal of visualized experiments : JoVE, (58)(58), doi:10-doi:10 (2012-01-05)
Herbivore-induced plant volatiles (HIPVs) are commonly emitted from plants after herbivore attack. These HIPVs are mainly regulated by the defensive plant hormone jasmonic acid (JA) and its volatile derivative methyl jasmonate (MeJA). Over the past 3 decades researchers have documented
Carbon-carbon bond formation catalyzed by lithium perchlorate in dichloromethane
Reetz MT & Fox DN
Tetrahedron Letters, 34(7), 1119-1122 (1993)
Efficient Preparation of 2-Bromo-6-lithiopyridine via Lithium? Bromine Exchange in Dichloromethane
Peterson MA & Mitchell JR
The Journal of Organic Chemistry, 62(23), 8237-8239 (1997)
Dipyridine-chromium (VI) oxide oxidation of alcohols in dichloromethane.
Collins JC, et al.
Tetrahedron Letters, 9(30), 3363-3366 (1968)
Effect of activated carbon content in TiO2-loaded activated carbon on photodegradation behaviors of dichloromethane.
Torimoto T, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 103(1), 153-157 (1997)
Artículos
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.
Se dice que las sustancias son miscibles entre sí si se disuelven hasta formar una disolución uniforme. Marque o descargue nuestra tabla de miscibilidad para los disolventes comunes del laboratorio.
Contenido relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.