Merck
544086
Sigma-Aldrich
3,3,3-Trifluoro-1-propyne
97%
Sinónimos:
1,1,1-Trifluoropropyne, TFP, Trifluoromethylethyne
About This Item
Fórmula lineal:
CF3C≡CH
Número de CAS:
Peso molecular:
94.04
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
97%
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
FC(F)(F)C#C
InChI
1S/C3HF3/c1-2-3(4,5)6/h1H
Clave InChI
PRDFNJUWGIQQBW-UHFFFAOYSA-N
Envase
Supplied in a carbon steel lecture bottle with a CGA180M/CGA110F needle valve installed.
Compatible with the following:
  • Aldrich® lecture-bottle station systems
  • Aldrich® lecture-bottle gas regulators
Otras notas
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Opcional
espiga
Referencia del producto
Descripción
Precios
también adquirido normalmente con este producto
Referencia del producto
Descripción
Precios
válvula de purga
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)