Merck
663018
Sigma-Aldrich
Cyclopropylacetylene
Cyclopropylacetylene
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Neat, 97%
Sinónimos:
Ethynylcyclopropane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H6
Número de CAS:
Peso molecular:
66.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.429
bp
51 °C
densidad
0.781 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C#CC1CC1
InChI
1S/C5H6/c1-2-5-3-4-5/h1,5H,3-4H2
Clave InChI
NPTDXPDGUHAFKC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review