Merck
218170
Sigma-Aldrich
Etiniltrimetilsilano
98%
Sinónimos:
Trimetilsililacetileno
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3SiC≡CH
Número de CAS:
Peso molecular:
98.22
Beilstein/REAXYS Number:
906752
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form:
liquid
assay:
98%
vapor pressure
4.18 psi ( 20 °C)
Quality Level
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.388 (lit.)
bp
53 °C (lit.)
density
0.709 g/cm3 (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[Si](C)(C)C#C
InChI
1S/C5H10Si/c1-5-6(2,3)4/h1H,2-4H3
InChI key
CWMFRHBXRUITQE-UHFFFAOYSA-N
General description
La polimerización inducida por láser de gases de etiniltrimetilsilano se utilizó para una deposición química eficiente en fase de vapor de películas de policarbosilano. El etiniltrimetilsilano actúa como sustrato para el acoplamiento cruzado con benzonitrilos catalizado con níquel
Application
El etiniltrimetilsilano se utilizó en:
  • La reacción one-pot en tres etapas de acoplamiento cruzado de Sonogashira-desililación-cicloadición asistida por microondas para la preparación de 1,2,3-triazoles 1,4-disustituidos
  • síntesis de poli(etiniltrimetilsilano) que contenga sitios de coordinación de Pd (II)
  • síntesis de pirazol mediante cicloadición 1,3-dipolar de compuestos diazo a acetilenos
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
-29.2 °F
flash_point_c
-34 °C
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Frédéric Friscourt et al.
Organic letters, 12(21), 4936-4939 (2010-10-15)
A microwave-assisted, one-pot, three-step Sonogashira cross-coupling-desilylation-cycloaddition sequence was developed for the convenient preparation of 1,4-disubstituted 1,2,3-triazoles starting from a range of halides, acyl chlorides, ethynyltrimethylsilane, and azides.
Francisco J Caparrós et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(4) (2020-02-26)
A new 2,7,10,15-tetraethynyldibenzo[g,p]chrysene ligand (1) and two tetranuclear gold(I) derivatives containing PPh3 (3) and PMe3 (4) phosphines were synthesized and characterized by 1H and 31P NMR, IR spectroscopy, and high-resolution mass spectrometry. The compounds were studied in order to analyze
Hong Shang et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 30(27), e1801459-e1801459 (2018-05-26)
In situ weaving an all-carbon graphdiyne coat on a silicon anode is scalably realized under ultralow temperature (25 °C). This economical strategy not only constructs 3D all-carbon mechanical and conductive networks with reasonable voids for the silicon anode at one
Synthesis and characterization of poly (ethynyltrimethylsilane) containing Pd (II) coordination sites.
Russo MV, et al.
Polymer, 37(9), 1715-1722 (1996)
Heterocycles, 68, 1961-1961 (2006)