Documentos clave
Z146811
Sigma-Aldrich
Hose adapter
brass
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 38,80
US$ 38,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 38,80
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
US$ 38,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
brass
manguera D.I.
1/4 in.
Adaptador
1/4 in. female
Categorías relacionadas
Descripción general
Brass has serrated hose connector; SS has tapered hose connector.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)