Documentos clave
Z513105
Sigma-Aldrich
PTFE sealing washers
CGA Inlet size 170
About This Item
UNSPSC Code:
41100000
NACRES:
NB.51
packaging
pkg of 25 ea
CGA Inlet size
170
General description
Use with Aldrich lecture-bottle regulators and control valves.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)