Merck
516732
Sigma-Aldrich
2- Mercaptoetanol
Sinónimos:
β-Mercaptoetanol, 2- Hidroxietilmercaptano, BME, Tioetilenglicol
About This Item
Fórmula lineal:
HSCH2CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
78.13
Beilstein/REAXYS Number:
773648
EC Number:
MDL number:
vapor density
2.69 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 20 °C)
expl. lim.
18 %
concentration
14.3 M (pure liquid)
refractive index
n20/D 1.500 (lit.)
bp
157 °C (lit.)
density
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCS
InChI
1S/C2H6OS/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
Application
BME es idóneo para reducir los puentes disulfuro de las proteínas antes de la electroforesis en gel de poliacrilamida y suele incluirse en un tampón de muestra para SDS-PAGE a una concentración de un 5 %. La escisión de los puentes disulfuro intermoleculares (entre subunidades) permite que las subunidades de una proteína se separen de forma independiente en la SDS-PAGE. La escisión de los puentes disulfuro intramoleculares (dentro de la subunidad) permite la desnaturalización completa de las subunidades para que cada péptido migre en función de la longitud de su cadena sin influencia de la estructura secundaria.
Legal Information
Product of Arkema
replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2 Oral
target_organs
Liver,Heart
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
165.2 °F - closed cup
flash_point_c
74 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter